Läs mer
Di-Mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetrametylendiamine)koppar(Ii)] klorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-Mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(Ii)] Chloride |
| CAS | 30698-64-7 |
| Molekylformel | C12 H34 Cu2 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H16N2.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;;;2*1H2/q;;2*+2;;/p-2 |
| LEDER | C[N]1(C)CC[N](C)(C)[Cu+2]12[OH-][Cu+2]3([OH-]2)[N](C)(C)CC[N]3(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.516 |
| Formel vikt | 392.126 |