Läs mer
Di-N-butyl Amidosulfenyl Chloride-d18, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-N-butyl Amidosulfenyl Chloride-d18 |
| CAS | 1216978-01-6 |
| Molekylformel | C8D18ClNS |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N,N-Dibutyl-amidosulfenyl-d18 Chloride, Dibutylaminosulfur-d18 Chloride, Dibutylamidosulfenyl-d18 chloride, Chloro Dibutylamino-d18 Sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18ClNS/c1-3-5-7-10(11-9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(SCl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)amino] thiohypochlorite |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.86 |
| Formel vikt | 213.1978 |