Läs mer
Di-n-butyleter, 99+%, extra torr, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11934701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11934701 2.5 L 2.5 L
10573324 100 mL 100ml
10607764 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11934701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396910025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-96-1
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00009461
InChI-nyckel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-namn 1-butoxibutan
LEDER CCCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl ether
Namnnotering Extra Dry
Smältpunkt -95.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7680g/mL, 0.768
Kokpunkt 141.0°C
Flampunkt 25°C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning AcroSeal glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]2O
Brytningsindex 1.3978 to 1.3998
Kvantitet 2.5 L
Rester efter avdunstning 0.0005% max.
Merck Index 15,1572
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.03% (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Viskositet 0.69 mPa.s (20°C)
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra torr
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.