Läs mer
Di-n-butyleter, 99+%, extra rent
Produktkod. 10619283 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10619283 25 L Metall trumma 25 L
10502741 1 L Glasflaska 1 L
10356980 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10619283 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7440.00 SEK
    6144.65 SEK / 25 L
    Save 1295.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-96-1
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00009461
InChI-nyckel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-namn 1-butoxibutan
LEDER CCCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl ether
Smältpunkt -95,0 °C
Densitet 0.7680g/mL, 0.768
Kokpunkt 141,0 °C
Flampunkt 25 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Metall trumma
Linjär formel [CH3(CH2)3]2O
Brytningsindex 1,3978 till 1,3998
Kvantitet 25 L
Beilstein 01, 369
Merck Index 15, 1572
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,03% (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med etanol, eter, aceton
Viskositet 0,69 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.