Läs mer
Di-n-butyleter, 99 %
Produktkod. 11407777
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407777 500 mL 500ml
11417777 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16305.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130,23 g/mol
Di-n-butyleter används som lösningsmedel för Grignard-, Witting- och alkyllitiumreaktioner. Det används också som lösningsmedel för oljor och fetter och vissa naturliga och syntetiska hartser. Det anses vara en ersättning för terathydofuran i organisk syntes på grund av dess mindre vatten och peroxid och höga kokpunkt. Inom läkemedelsindustrin används det i tillverkningsprocessen av aktiva farmaceutiska ingredienser som prokarbazin och cefaklor. Utöver detta används det som ett viktigt lösningsmedel för appliceringen av beläggningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Di-n-butyleter används som lösningsmedel för Grignard-, Witting- och alkyllitiumreaktioner. Det används också som lösningsmedel för oljor och fetter och vissa naturliga och syntetiska hartser. Det anses vara en ersättning för terathydofuran i organisk syntes på grund av dess mindre vatten och peroxid och höga kokpunkt. Inom läkemedelsindustrin används det i tillverkningsprocessen av aktiva farmaceutiska ingredienser som prokarbazin och cefaklor. Utöver detta används det som ett viktigt lösningsmedel för appliceringen av beläggningen.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och aceton. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-96-1
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00009461
InChI-nyckel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-namn 1-butoxibutan
LEDER CCCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl ether
Smältpunkt -95 °C
Densitet 0.764
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Brytningsindex 1.399
UN-nummer UN1149
Beilstein 1732752
Merck Index 14,1569
Kokpunkt 141 °C till 143 °C
Löslighetsinformation Blandbart med alkohol, eter och aceton. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-butyl ether
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.