Läs mer
Di-n-butyleter, 99 %
Beskrivning
Di-n-butyleter används som lösningsmedel för Grignard-, Witting- och alkyllitiumreaktioner. Det används också som lösningsmedel för oljor och fetter och vissa naturliga och syntetiska hartser. Det anses vara en ersättning för terathydofuran i organisk syntes på grund av dess mindre vatten och peroxid och höga kokpunkt. Inom läkemedelsindustrin används det i tillverkningsprocessen av aktiva farmaceutiska ingredienser som prokarbazin och cefaklor. Utöver detta används det som ett viktigt lösningsmedel för appliceringen av beläggningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Di-n-butyleter används som lösningsmedel för Grignard-, Witting- och alkyllitiumreaktioner. Det används också som lösningsmedel för oljor och fetter och vissa naturliga och syntetiska hartser. Det anses vara en ersättning för terathydofuran i organisk syntes på grund av dess mindre vatten och peroxid och höga kokpunkt. Inom läkemedelsindustrin används det i tillverkningsprocessen av aktiva farmaceutiska ingredienser som prokarbazin och cefaklor. Utöver detta används det som ett viktigt lösningsmedel för appliceringen av beläggningen.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och aceton. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-n-butyl ether |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Densitet | 0.764 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Flampunkt | 25 °C (77 °F) |
| Brytningsindex | 1.399 |
| UN-nummer | UN1149 |
| Beilstein | 1732752 |
| Merck Index | 14,1569 |
| Kokpunkt | 141 °C till 143 °C |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.