Läs mer
Di-n-butyl maleate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465338
Change view
Kvantitet:
0.25 L
1 L
Förpackningsstorlek:
0.25 L
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465338 0.25 L 0.25 L
15475338 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59123.K1
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-76-0
Molekylformel C12H20O4
Molekylvikt (g/mol) 228.29
MDL-nummer MFCD00009447,MFCD00065141
InChI-nyckel JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Synonym dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
IUPAC-namn dibutyl (Z)-but-2-endioat
LEDER CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl maleate
Densitet 0.988
Kokpunkt 281°C
Flampunkt 138°C (280°F)
Linjär formel CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 0.25 L
Beilstein 1726634
Formel vikt 228.28
Procent renhet 96%