missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-n-butyl Phthalate-d22, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-n-butyl Phthalate-d22 |
| CAS | 358731-15-4 |
| Molekylformel | C16 D22 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, di(butyl-d9) ester (9CI), Di-(n-butyl-d9) Phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid Bis-butyl Ester D22, Dibutyl Phthalate-d22, Dibutyl Phthalate-D22, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid di(butyl-d9) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D,11D2,12D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.479 |
| Formel vikt | 300.2899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?