Läs mer
Di-n-butylsebacat, 90+%
Produktkod. 11473757
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473757 100 g 100g
11483757 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18231.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314,466 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-43-3
Molekylformel C18H34O4
Molekylvikt (g/mol) 314.466
MDL-nummer MFCD00027218
InChI-nyckel PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC-namn dibutyldekandioat
LEDER CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl sebacate
Smältpunkt -11 °C
Densitet 0.94
Kokpunkt 344 °C till 345 °C
Flampunkt 178 °C (352 °F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 100 g
Beilstein 1798308
Formel vikt 314.47
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.