Läs mer
Di-n-butylsulfat, 95 %
Produktkod. 11383376
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383376 10 g 10g
11393376 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12813.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 625-22-9 | C8H18O4S | 210,288 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-22-9
Molekylformel C8H18O4S
Molekylvikt (g/mol) 210.288
MDL-nummer MFCD00059420
InChI-nyckel LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat
PubChem CID 12239
IUPAC-namn dibutylsulfat
LEDER CCCCOS(=O)(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl sulfate
Densitet 1.06
Kokpunkt 115 °C till 116 °C (6 mmHg)
Linjär formel (CH3CH2CH2CH2O)2SO2
Brytningsindex 1.4205
Kvantitet 10 g
Beilstein 1707498
Formel vikt 210.29
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-butyl sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, dibutyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.