Läs mer
Di-n-butylsulfid, 98 %
Produktkod. 11301977
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301977 100 mL 100ml
11311977 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07599.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146,29 g/mol
Di-n-butylsulfid används vanligtvis som en jordbruksintermediär, ett sulfideringsmedel, en raffinaderikatalysator, en smörjmedelstillsats, en gasluktmedel och ett processhjälpmedel i gruvtillämpningar. Den finner tillämpning som en intern standard i röntgenfluorescensspektrometri (XRF) mätningar av svavel i oljor och andra flytande kolvätematriser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-n-butylsulfid används vanligtvis som en jordbruksintermediär, ett sulfideringsmedel, en raffinaderikatalysator, en smörjmedelstillsats, en gasluktmedel och ett processhjälpmedel i gruvtillämpningar. Den finner tillämpning som en intern standard i röntgenfluorescensspektrometri (XRF) mätningar av svavel i oljor och andra flytande kolvätematriser.
Löslighet
Lätt blandbar med vatten. Blandbar med olivolja och mandelolja.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-40-1
Molekylformel C8H18S
Molekylvikt (g/mol) 146.29
MDL-nummer MFCD00009468
InChI-nyckel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
IUPAC-namn 1-butylsulfanylbutan
LEDER CCCCSCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl sulfide
Smältpunkt -80 °C
Densitet 0.839
Kokpunkt 188 °C till 189 °C
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3334
Beilstein 1732829
Merck Index 14,1590
Löslighetsinformation Svävande blandbar med vatten. Blandbar med olivolja och mandelolja.
Formel vikt 146.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-butyl sulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.