Läs mer
Di-n-butylsulfoxid, 97 %
Product Code. 11460078
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11460078 5 g 5g
11470078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11460078 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23672.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 2168-93-6 | C8H18OS | 162,291 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och vid extraktion av torium(IV) från salpetersyralösningar i xylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt
och vid extraktion av torium(IV) från salpetersyralösningar i xylen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2168-93-6
Molekylformel C8H18OS
Molekylvikt (g/mol) 162.291
MDL-nummer MFCD00002093
InChI-nyckel LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
PubChem CID 16568
IUPAC-namn 1-butylsulfinylbutan
LEDER CCCCS(=O)CCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Di-n-butyl sulfoxide
Smältpunkt 31 °C till 34 °C
Densitet 0.832
Kokpunkt 250 °C
Flampunkt 121 °C (249 °F)
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 5 g
Beilstein 1747425
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 162.3
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.