Läs mer
Di-n-butylamine, 99%
Produktkod. 11935171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11935171 10 L Plast trumma 10 L
10478993 50 mL Glasflaska 50ml
10617642 1 L Glasflaska -
10627642 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11935171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112950100
Request Bulk or Custom Format
Di-n-butylamine, 99%, C8H19N, CAS Number-111-92-2, di-normal-butylamine, n-dibutylamine, n-butyl-1-butanamine, di-n-butyl amine, dibutilamina, dibutylamine, dibutyl amine, di-n-butylamine, dibutyl-amine, 1-butanamine, n-butyl, 2.5L, 98.5% min. (GC), 04, 157, 159.0 deg.C, Undesignated, 0.7600g/mL | CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-92-2
MDL-nummer MFCD00009429
InChI-nyckel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-namn N-butylbutan-1-amin
LEDER CCCCNCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butylamine
Smältpunkt -62.0°C
Densitet 0.7600g/mL, 0.76
Kokpunkt 159.0°C
Flampunkt 39°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Molekylformel C8H19N
Linjär formel [CH3(CH2)3]2NH
Brytningsindex 1.4160 to 1.4180
Kvantitet 10 L
Beilstein 04, 157
Fieser 01,209
Merck Index 15, 3037
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Viskositet 0.9 mPa.s (20°C)
Formel vikt 129.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-butylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.