Läs mer
Di-n-butylamine, for HPLC
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3586424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055343 10 mL Glasflaska 10ml
10423745 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055343 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 390610100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-92-2
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.24
MDL-nummer MFCD00009429
InChI-nyckel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-namn N-butylbutan-1-amin
LEDER CCCCNCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Di-n-butylamine
Smältpunkt -62.0°C
Färg Vitt
Densitet 0.7600g/mL, 0.76
Kokpunkt 159.0°C
Flampunkt 39°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]2NH
Brytningsindex 1.4160 to 1.4180
Kvantitet 10 mL
Rester efter avdunstning 0.0005% max.
Merck Index 15, 3037
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmittans 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viskositet 0.9 mPa.s (20°C)
Formel vikt 129.24
Procent renhet ≥99% (GC)
Kvalitet HPLC
Fysisk form Crystalline Free Flowing Powder
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.