Learn More
Di-N-Butylamine, Pure, Fisher Chemical
Product Code. 10345940 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 mL
missing translation for 'unitSize':
500ml
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
10345940 500 mL 500ml
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10345940 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' D/1340/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 111-92-2
Smältpunkt -62°C
Kokpunkt 159°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C8H19N
MDL-nummer 9429
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 4.5
Formel vikt 129.24g/mol
Ångtryck 2.3mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-butylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.