Läs mer
Alfa Aesar™ Di-n-butylammonium tetrafluoroborate, 98%
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Di-n-butylammonium tetrafluoroborate |
| Linjär formel | (C4H9)2NH2BF4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 217.06 |
| Procent renhet | 98% |