Läs mer
Di-n-butylgermaniumdiklor, 97 %
Produktkod. 11453357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453357 25 g 25g
11449006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17138.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 4593-81-1 | C8H18Cl2Ge | 257,762 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4593-81-1
Molekylformel C8H18Cl2Ge
Molekylvikt (g/mol) 257.762
MDL-nummer MFCD00013590
InChI-nyckel VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
PubChem CID 20723
IUPAC-namn dibutyl(diklor)german
LEDER CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butylgermanium dichloride
Densitet 1.208
Kokpunkt 241 °C till 243 °C
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]2GeCl2
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 257.73
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.