Läs mer
Di-n-butylgermanium dichloride, 97%
Produktkod. p-7023511
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11449006
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17138.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4593-81-1 | C8H18Cl2Ge | 257.762 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4593-81-1
Molekylformel C8H18Cl2Ge
Molekylvikt (g/mol) 257.762
MDL-nummer MFCD00013590
InChI-nyckel VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
PubChem CID 20723
IUPAC-namn dibutyl(diklor)german
LEDER CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butylgermanium dichloride
Densitet 1.208
Kokpunkt 241°C to 243°C
Flampunkt 107°C (225°F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]2GeCl2
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 257.73
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.