Läs mer
Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionat), 95 %
Produktkod. 11426786
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426786 50 g 50g
11436786 250 g 250g
11416786 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23921.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22673-19-4
Molekylformel C18H32O4Sn
MDL-nummer MFCD00077994
Synonym dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Smältpunkt 26°C
Kokpunkt 150°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Odör Weak
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1992
Formel vikt 431.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.