Läs mer
Di-n-butyltin bis(2-etylhexanoat)
Produktkod. 11344819
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344819 5 g 5g
11324819 25 g 25g
11334819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071126.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2781-10-4 | C24H48O4Sn | 519,35 g/mol
Di-n-butyltenn-bis(2-etylhexanoat) används i silanolkondensationsreaktioner för tätning och tätningsmedel och vid framställning av silikoner. Det används också i en- eller tvåkomponentsystem som är kompatibla med aromatiska lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2781-10-4
MDL-nummer MFCD00015261
PubChem CID 76044
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate)
Smältpunkt 57 °C till 59 °C
Densitet 1.070 g/mL
Kokpunkt 220 °C (2 mmHg)
Odör Luktfritt
Molekylformel C22H21NO2S
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3146
Synonym s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
Löslighetsinformation Löslig i mineralolja, aceton, xylen
InChI-nyckel DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 363.48
Formel vikt 519.34
Fysisk form Klumpar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.