Läs mer
Di-n-butyltin diacetat, 95 %
Produktkod. 11363447
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363447 50 g 50g
11353447 250 g 250g
11373447 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018595.18
 Begränsad artikel
I lager
Som stabilisator i klorerade organiska ämnen och som katalysator för kondensationsreaktioner | CAS: 1067-33-0 | C12H26O4Sn | 353,05 g/mol
Som stabilisator i klorerade organiska ämnen, och som katalysator för kondensationsreaktioner. Di-n-butyltenndiacetat används som stabilisator för polyvinylklorid. Det fungerar som en katalysator för framställning av silikon- och uretanskum. Vidare används det som härdare för silikonelastomerer. Utöver detta används den som en prekursor för tunnfilms-tenn(IV)-oxidgasavkänningsmaterial genom laserassisterad kemisk ångavsättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-33-0
Molekylformel C12H26O4Sn
Molekylvikt (g/mol) 353.05
MDL-nummer MFCD00008697
InChI-nyckel LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diacetoxydi-n-butyltin
LEDER CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin diacetate
Smältpunkt 12°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.32 g/mL
Kokpunkt 142°C to 145°C (10 mmHg)
Flampunkt 143°C (290°F)
Odör Acidic
Linjär formel [OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Soluble in water and most organic solvents; Miscible with most organic solvents.
Formel vikt 351.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.