Läs mer
Di-n-butyltin diklorid, 96 %
Produktkod. 11357717
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357717 50 g 50g
11347717 10 g 10g
11337717 250 g 250g
11367717 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11357717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014116.18
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Organotin intermediär | CAS: 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303,842 g/mol
Tennorganisk mellanprodukt. Di-n-butyltenndiklorid används som tennorganisk mellanprodukt. Den fungerar som värme- och ljusstabilisator för polyvinylkloridplaster. Det används också vid framställning av metyl-2-(metoxikarbonylmetyl)-5-jodbensen genom att reagera med 2,5-dijodbensoesyra. Det fungerar som en förestringskatalysator och ett veterinärmedicinskt medel mot ohyra och bandmask. Vidare används det som jonbytesmedel, processregulatorer och processhjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 683-18-1
Molekylformel C8H18Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 303.842
MDL-nummer MFCD00000518
InChI-nyckel RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonym dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
IUPAC-namn dibutyl(diklor)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin dichloride
Smältpunkt 39°C to 41°C
Färg Vitt
Densitet 1.36g/mL
Kokpunkt 135°C (10 mmHg)
Flampunkt 168° (334°F)
Odör Acrid
Linjär formel [CH3(CH2)3]2SnCl2
Brytningsindex 1.4991
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2928
Känslighet Moisture Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents
Formel vikt 303.83
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.