Läs mer
Di-n-butyltin dilaurat, 95 %
Produktkod. 11354819
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354819 100 g 100g
11386319 25 g 25g
11364819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071130.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltenndilaurat används som katalysator för framställning av polyuretaner såväl som för omförestringsreaktioner. Det är involverat i vulkaniseringen av silikoner och en stabilisator i polyvinylklorid (PVC). Det fungerar som en rostinhibitor för polyuretaner, polyoler, silikoner och som en bränsletillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-58-7
Molekylformel C32H64O4Sn
MDL-nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin dilaurate
Smältpunkt <10 °C
Färg Gult
Densitet 1.066 g/mL
Kokpunkt >204 °C (12 mmHg)
Flampunkt 235 °C (455 °F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Löslighetsinformation Blandad med bensen och eter; Omblandbar med vatten och metanol.
Formel vikt 631.55
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.