Läs mer
Di-n-butyltenndilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080315
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11386319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071130.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltenndilaurat används som katalysator för framställning av polyuretaner såväl som för omförestringsreaktioner. Det är involverat i vulkaniseringen av silikoner och en stabilisator i polyvinylklorid (PVC). Det fungerar som en rostinhibitor för polyuretaner, polyoler, silikoner och som en bränsletillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-58-7
Molekylformel C32H64O4Sn
MDL-nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin dilaurate
Smältpunkt <10°C
Färg Gult
Densitet 1.066 g/mL
Kokpunkt >204°C (12 mmHg)
Flampunkt 235°C (455°F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Löslighetsinformation Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Formel vikt 631.55
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.