Läs mer
Di-n-butyltenoxid, 98 %
Produktkod. 11383546
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383546 500 g 500g
11363546 25 g 25g
11373546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14491.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248,941 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 818-08-6
Molekylformel C8H18OSn
Molekylvikt (g/mol) 248.941
MDL-nummer MFCD00001992
InChI-nyckel JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC-namn dibutyl(oxo)tenn
LEDER CCCC[Sn](=O)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin oxide
Smältpunkt >300 °C
Densitet 1.58
Odör Luktfritt
Linjär formel [CH3(CH2)3]2SnO
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3146
Beilstein 4126243
Formel vikt 248.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.