Läs mer
Di-n-butyltin oxide
Produktkod. 11397717
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397717 250 g 250g
11387717 50 g 50g
11377717 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014117.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Di-n-butyltennoxid används som reagens och katalysator. Det är särskilt användbart i regioselektiva alkylerings-, acylerings- och sulfoneringsreaktioner för utgångsmaterial innehållande alkoholfunktionella grupper. Det används i studier som hänför sig till att upptäcka nya antitumörmedel, svampdödande aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 818-08-6
Molekylformel C8H18OSn
Molekylvikt (g/mol) 248.941
MDL-nummer MFCD00001992
InChI-nyckel JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC-namn dibutyl(oxo)tin
LEDER CCCC[Sn](=O)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butyltin oxide
Smältpunkt >300°C
Färg White
Densitet 1.58g/mL
Odör Odorless
Linjär formel [CH3(CH2)3]2SnO
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3146
Beilstein 4126243
Formel vikt 248.92
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.