Läs mer
Di-n-decyl-dimetylammoniumbromid, 80% aq. gel, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319879
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319879 500 g 500g
11309879 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24832.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2390-68-3 | C22H48BrN | 406.537 g/mol
Di-n-decyldimetylammoniumbromid är en effektiv fasöverföringskatalysator användbar i många organiska reaktioner. Det är användbart i många organiska transformationer såsom isomerisering, förestring och alkylering bland andra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-n-decyldimetylammoniumbromid är en effektiv fasöverföringskatalysator användbar i många organiska reaktioner. Det är användbart i många organiska transformationer såsom isomerisering, förestring och alkylering bland andra.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2390-68-3
Molekylformel C22H48BrN
Molekylvikt (g/mol) 406.537
MDL-nummer MFCD00012194
InChI-nyckel UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Synonym didecyldimethylammonium bromide, di-n-decyldimethylammonium bromide, n-decyl-n,n-dimethyldecan-1-aminium bromide, ddab, didecyl dimethyl ammonium bromide, unii-72l098xl5y, 1-decanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, bromide, didecyldimethylamine, bromide, didecyl-dimethyl-ammonium bromide, didecyl dimethyl azanium bromide
PubChem CID 16957
IUPAC-namn didecyl(dimetyl)azanium;bromid
LEDER CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-decyl dimethylammonium bromide
Namnnotering 80% aq. gel
Linjär formel [CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 406.54
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-decyldimethylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Didecyldimethylammonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.