Läs mer
Di-n-decyl Phthalate-3,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30383655
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383655 2 mg
30374901 1 mg
30377670 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30383655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4394012MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1276197-18-2
Molekylformel C28 2H4 H42 O4
Molekylvikt (g/mol) 450.6871
Synonym Phthalic Acid Didecyl Ester D4, Phthalic Acid, Didecyl Ester D4 (phenyl D4), Phthalic Acid, Bis-decyl Ester D4 (phenyl D4), Phthalic Acid Didecyl Ester D4, Phthalic Acid, Didecyl Ester D4 (phenyl D4), Phthalic Acid, Bis-decyl Ester D4 (phenyl D4)
IUPAC-namn didecyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic Acid Didecyl Ester D4
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3/i17D,18D,21D,22D
Formel vikt 450.3647