Läs mer
Di-n-decylsulfid, 97 %
Produktkod. 11445137
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445137 50 g 50g
11435137 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22560.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 693-83-4 | C20H42S | 314,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-83-4
Molekylformel C20H42S
Molekylvikt (g/mol) 314.62
MDL-nummer MFCD00026542
InChI-nyckel RKYMVQJWYYOIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl sulfide, didecyl sulfide, di-n-decyl sulfide, decane, 1,1'-thiobis, n-decyl sulfide, 11-thiaheneicosane, decylthiodecane, didecyl sulphide, di-n-decylsulfide, decane,1'-thiobis
PubChem CID 69662
IUPAC-namn 1-decylsulfanyldekan
LEDER CCCCCCCCCCSCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-decyl sulfide
Smältpunkt 25 °C till 28 °C
Kokpunkt 217 °C till 218 °C (8 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1763427
Formel vikt 314.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.