Läs mer
Di-n-decyldimetylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30385019
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385019 100 mg
30375755 50 mg
30378737 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385019 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494853100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2390-68-3
Molekylformel C22H48BrN
Molekylvikt (g/mol) 406.53
LEDER [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-decyldimethylammonium Bromide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 405.297