Läs mer
Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25), TRC
Produktkod. 30386249
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386249 25 mg
30377898 2.5 mg
30380279 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30386249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44174625MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 918897-30-0
Molekylformel C26 D25 H31 N . Br
Molekylvikt (g/mol) 487.7876
Synonym 1-Dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-aminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (1:1) (ACI), N-Dodecyl-N,N-dimethyl-1-dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-aminium bromide, Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25), Didodecyldimethylammonium-D25 (mono-dodecyl-D25) bromide, N-Dodecyl-N-(dodecyl-d25)-N,N-dimethylammonium bromide
IUPAC-namn dodecyl-dimethyl-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-pentacosadeuteriododecyl)azanium;bromide
LEDER [Br-].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,21D2,23D2,25D2;
Formel vikt 486.5165
Procent renhet >95%