Läs mer
(Di-n-dodecyl)dimetylammoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11329789
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329789 2 g 2g
11339789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22839.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 3282-73-3 | C26H56BrN | 462,645 g/mol
(Di-n-dodecyl)dimetylammoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator. Det används också som golvdesinfektionsmedel. Vidare fungerar det som ytaktivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Di-n-dodecyl)dimetylammoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator. Det används också som golvdesinfektionsmedel. Vidare fungerar det som ytaktivt medel.
Löslighet Löslig i varmt och
kallt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3282-73-3
Molekylformel C26H56BrN
Molekylvikt (g/mol) 462.645
MDL-nummer MFCD00041969
InChI-nyckel XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym didodecyldimethylammonium bromide, dilauryldimethylammonium bromide, n-dodecyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium bromide, didodecyl dimethyl ammonium bromide, unii-7y37a25k2i, dimethyldidodecylammonium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide, didodecyl dimethyl azanium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 18669
IUPAC-namn didodecyl(dimetyl)azanium;bromid
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC.[Br-]
Specifications
Kemiskt namn eller material (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide
Smältpunkt 157 °C till 162 °C
Linjär formel [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br
Kvantitet 2 g
Beilstein 3576662
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i varmt och kallt vatten.
Formel vikt 462.65
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.