Läs mer
Di-n-heptylftalat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11492827
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492827 10 g 10g
11402837 50 g 50g
11412837 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15466.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3648-21-3 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Di-n-heptylphthalate är ett ftalatderivat och en organisk extraktförorening som finns i dricksvatten, vilket visade sig aktivera Nrf-2-medierad antioxidantrespons i mänsklig cellinje.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Di-n-heptylphthalate är ett ftalatderivat och en organisk extraktförorening som
finns i dricksvatten, vilket visade sig aktivera Nrf-2-medierad antioxidantrespons i mänsklig cellinje.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser,.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3648-21-3
Molekylformel C22H34O4
Molekylvikt (g/mol) 362.51
MDL-nummer MFCD00043680
InChI-nyckel JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diheptyl phthalate, di-n-heptyl phthalate, heptyl phthalate, di-n-heptylphthalate, phthalic acid, diheptyl ester, phthalic acid diheptyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, n-diheptyl phthalate, unii-ie05vo8p8p, diheptyl ester of phthalic acid
PubChem CID 19284
ChEBI CHEBI:34677
IUPAC-namn diheptylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-heptyl phthalate
Densitet 0.992
Kokpunkt 360°C
Flampunkt 213°C (415°F)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 10 g
Beilstein 2336623
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 362.51
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.