Läs mer
Di-n-heptyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid,bis-n-heptyl ester |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 362.2457 |