Läs mer
Di-n-hexyldisulfid, teknik. 85 %
Produktkod. 11425147
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425147 5 g 5g
11435147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22568.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10496-15-8 | C12H26S2 | 234,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10496-15-8
Molekylformel C12H26S2
Molekylvikt (g/mol) 234.46
MDL-nummer MFCD00027300
InChI-nyckel GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide
PubChem CID 82675
IUPAC-namn 1-(hexyldisulfanyl)hexan
LEDER CCCCCCSSCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-hexyl disulfide
Densitet 0.919
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 5 g
Formel vikt 234.47
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.