Läs mer
Di-n-hexyleter, 98 %
Produktkod. 15408869
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408869 10 g 10g
15418869 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07076.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-58-3 | C12H26O | 186,34 g/mol
Dihexyleter har använts som: stödt vätskemembran under hålfibervätskefasmikroextraktionsmetod för bestämning av nitrofenoliska föreningar från atmosfäriska aerosolpartiklar, ett extraktionslösningsmedel för att detektera avermektiner i strömvatten genom hålfiberassisterad vätskefasmikroextraktionsteknik kopplat med LC-MS/MS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dihexyleter har använts som: stödt vätskemembran under hålfibervätskefasmikroextraktionsmetod för bestämning av nitrofenoliska föreningar från atmosfäriska aerosolpartiklar, ett extraktionslösningsmedel för att detektera avermektiner i strömvatten genom hålfiberassisterad vätskefasmikroextraktionsteknik kopplat med LC-MS/MS.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-58-3
Molekylformel C12H26O
Molekylvikt (g/mol) 186.34
MDL-nummer MFCD00009525
InChI-nyckel BPIUIOXAFBGMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexyl ether, hexyl ether, hexane, 1,1'-oxybis, n-hexyl ether, di-n-hexyl ether, ether, dihexyl, bis 1-hexyl ether, 1,1'-oxybis hexane, 1-hexyloxy hexane
PubChem CID 8198
LEDER CCCCCCOCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-hexyl ether
Smältpunkt -43°C
Densitet 0.793
Kokpunkt 228°C to 230°C
Flampunkt 78°C (172°F)
Odör Mild
Linjär formel CH3(CH2)5O(CH2)5CH3
Brytningsindex 1.4204
Kvantitet 10 g
Beilstein 1738177
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
IUPAC-namn 1-hexoxihexan
Formel vikt 186.34
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.