Läs mer
Di-n-Hexyl Phthalate, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15256276 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15256276 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15256276 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S4155H
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Di-n-hexyl phthalate84-75-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-hexyl phthalate
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 84-75-3
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C20H30O4
MDL-nummer MFCD00043720
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCC
IUPAC-namn 1,2-dihexyl benzene-1,2-dicarboxylate
Lösningsmedel eller matris Hexane
Molekylvikt (g/mol) 334.46
PubChem CID 6786
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34678
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only