Läs mer
Di-n-hexyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-hexyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 334.2144 |
| Procent renhet | >95% |