Läs mer
Di-n-hexylsulfid, 97 %
Produktkod. 11476026
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476026 25 g 25g
11486026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22325.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6294-31-1 | C12H26S | 202,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6294-31-1
Molekylformel C12H26S
Molekylvikt (g/mol) 202.40
MDL-nummer MFCD00009528
InChI-nyckel LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
PubChem CID 80517
IUPAC-namn 1-hexylsulfanylhexan
LEDER CCCCCCSCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-hexyl sulfide
Densitet 0.849
Kokpunkt 260°C
Flampunkt 116°C (241°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.4587
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1738333
Formel vikt 202.4
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.