Läs mer
Di-n-hexylamin, 98+%
Produktkod. 11322466
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322466 500 mL 500ml
11312466 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06326.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185,355 g/mol
Di-n-hexylamin används i organisk syntes och är involverad i framställningen av bärnstenssyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Di-n-hexylamin används i organisk syntes och är involverad i framställningen av bärnstenssyra.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-16-8
Molekylformel C12H27N
Molekylvikt (g/mol) 185.355
MDL-nummer MFCD00009521
InChI-nyckel PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
PubChem CID 8920
IUPAC-namn N-hexylhexan-1-amin
LEDER CCCCCCNCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-hexylamine
Smältpunkt 3 °C
Densitet 0.79
Kokpunkt 236 °C
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Brytningsindex 1.4335
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2927
Beilstein 1738519
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 185.36
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.