Läs mer
Di-n-oktadecyldisulfid, 98 %
Produktkod. 11435097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435097 1 g 1g
11445097 5 g 5g
11459447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21978.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2500-88-1 | C36H74S2 | 571,11 g/mol
Den används som co-stabilisator, antioxidant för plaster, polyoletiner, HDPE, LDPE, PMMA, PA, tekniska termoplastiska elastomerer, synergist, termisk stabilisator, processstabilisator i högtemperaturapplikationer, peroxidnedbrytare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Den används som hjälpstabilisator, antioxidant för plaster, polyoletiner, HDPE, LDPE, PMMA, PA, tekniska termoplastiska elastomerer, synergist, termisk stabilisator, processstabilisator i högtemperaturapplikationer, peroxidnedbrytare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2500-88-1
Molekylformel C36H74S2
Molekylvikt (g/mol) 571.11
MDL-nummer MFCD00026687
InChI-nyckel MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym disulfide, dioctadecyl, dioctadecyl disulfide, octadecyl disulfide, di-n-octadecyl disulfide, distearyl disulfide, 1-octadecyldisulfanyl octadecane, dioctadecyl disulphide, di-n-octadecyldisulfide, dioctadecyldisulfid, n-octadecyl disulfide
PubChem CID 75627
IUPAC-namn 1-(oktadecyldisulfanyl)oktadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octadecyl disulfide
Smältpunkt 60°C to 64°C
Odör Unpleasant
Kvantitet 1 g
Beilstein 1715376
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 571.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.