Läs mer
Di-n-octyl phenylphosphonate, 97%
Produktkod. 11459040
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459040 5 g 5g
11469040 25 g 25g
11479040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13468.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1754-47-8 | C22H39O3P | 382.53 g/mol
Di-n-oktylfenylfosfonat fungerar som ett mjukningsmedel, vilket är användbart i jonselektiva elektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Di-n-oktylfenylfosfonat fungerar som ett mjukgörare, vilket är
användbart i jonselektiva elektroder.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1754-47-8
Molekylformel C22H39O3P
Molekylvikt (g/mol) 382.53
MDL-nummer MFCD00009561
InChI-nyckel HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctyl phenylphosphonate, di-n-octyl phenylphosphonate, dioctylphenylphosphonate, phenylphosphonic acid dioctyl ester, benzenephosphonic acid, dioctyl ester, di-n-octyl phenyl phosphonate, dioctyl phenyl phosphonate, phosphonic acid, phenyl-, dioctyl ester, phosphonic acid, p-phenyl-, dioctyl ester, di-n-octylphenylphosphonat
PubChem CID 15641
IUPAC-namn dioktoxifosforylbensen
LEDER CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octyl phenylphosphonate
Densitet 0.932
Kokpunkt 219°C to 220°C (0.7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4795
Kvantitet 5 g
Beilstein 2948496
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydrofuran.
Formel vikt 382.53
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.