Läs mer
Di-n-oktylftalat, 98 %
Produktkod. 11354268
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354268 25 mL 25ml
11364268 100 mL 100ml
11430401 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041522.AC
 Begränsad artikel
I lager
Mjukgörare | CAS: 117-84-0 | C24H38O4 | 390,564 g/mol
Di-n-oktylftalat används som mjukgörare för många hartser och elastomerer. Det fungerar som en tillsats. Den används också för medicinska slangar och blodförvaringspåsar, tråd och kablar, bakbeläggning av mattor, golvplattor och i kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-84-0
Molekylformel C24H38O4
Molekylvikt (g/mol) 390.564
MDL-nummer MFCD00015292
InChI-nyckel MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctyl phthalate, di-n-octyl phthalate, dinopol nop, n-octyl phthalate, vinicizer 85, phthalic acid, dioctyl ester, polycizer 162, dnop, phthalic acid di-n-octyl ester, dioctyl 1,2-benzenedicarboxylate
PubChem CID 8346
ChEBI CHEBI:34679
IUPAC-namn dioktylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octyl phthalate
Densitet 0.98g/mL
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 25 mL
Merck Index 14,2864
Formel vikt 390.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.