Läs mer
Di-n-octyl phthalate, 98%
Produktkod. 11430401
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 11430401
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041522.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mjukgörare
Di-n-oktylftalat används som mjukgörare för många hartser och elastomerer. Det fungerar som en tillsats. Den används också för medicinska slangar och blodförvaringspåsar, tråd och kablar, bakbeläggning av mattor, golvplattor och i kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-84-0
Molekylformel C24H38O4
Molekylvikt (g/mol) 390.564
MDL-nummer MFCD00015292
InChI-nyckel MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctyl phthalate, di-n-octyl phthalate, dinopol nop, n-octyl phthalate, vinicizer 85, phthalic acid, dioctyl ester, polycizer 162, dnop, phthalic acid di-n-octyl ester, dioctyl 1,2-benzenedicarboxylate
PubChem CID 8346
ChEBI CHEBI:34679
IUPAC-namn dioktylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octyl phthalate
Smältpunkt -25°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.98 g/mL
Kokpunkt 380°C
Flampunkt 219°C (426°F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 500 mL
Merck Index 14,2864
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 390.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.