Läs mer
Di-n-octyl sulfid, 97 %
Produktkod. 11499086
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499086 25 g 25g
11409096 100 g 100g
11419096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17955.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2690-08-6 | C16H34S | 258,51 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslighet i vatten,
0,004678 mg/L vid 25 °C (uppskattat)
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från syror, oxidationsmedel, luft, vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2690-08-6
MDL-nummer MFCD00009566
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octyl sulfide
Smältpunkt 0 °C till 1 °C
Densitet 0.844
Kokpunkt 179 °C till 180 °C (10 mmHg)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Odör Stank
Molekylformel C16H34S
Brytningsindex 1.4624
Kvantitet 25 g
Beilstein 1701624
Synonym dioctyl sulfide, di-n-octyl sulfide, octane, 1,1'-thiobis, octyl sulfide, n-octyl sulfide, dioctyl thioether, 1-octylsulfanyl octane, 9-thiaheptadecane, di-n-octylsulfide, dioctylsulfane
InChI-nyckel LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCSCCCCCCCC
IUPAC-namn 1-oktylsulfanyloktan
Molekylvikt (g/mol) 258.51
PubChem CID 75901
Formel vikt 258.51
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.