Läs mer
Di-n-octylamin, 96 %
Produktkod. 11439156
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439156 100 g 100g
11429156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18017.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241,463 g/mol
Di-n-oktylamin kan användas som mellanprodukt för framställning av antistatiskt medel, mjukgörare, ytaktivt medel och det används också som metallextraktionsmedel och aminlösningsmedel. Dessutom kan den användas för att bli oktanal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-n-oktylamin kan användas som mellanprodukt för framställning av antistatiskt medel, mjukgörare, ytaktivt medel och det används även som metallextraktionsmedel och aminlösningsmedel. Dessutom kan den användas för att bli oktanal.
Löslighet Oblandbar i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-48-5
Molekylformel C16H35N
Molekylvikt (g/mol) 241.463
MDL-nummer MFCD00009557
InChI-nyckel LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC-namn N-oktyloktan-1-amin
LEDER CCCCCCCCNCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octylamine
Smältpunkt 13 °C till 15 °C
Densitet 0.799
Kokpunkt 297 °C till 298 °C
Flampunkt 142 °C (287 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel [CH3(CH2)7]2NH
Brytningsindex 1.4432
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1748376
Löslighetsinformation Oblandbar i vatten.
Formel vikt 241.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-octylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-octylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.