Läs mer
Di-n-octylamine, 95%
Produktkod. p-3736358 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10635922
Brand: Thermo Scientific Acros 117080250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-48-5
Molekylformel C16H35N
Molekylvikt (g/mol) 241.46
MDL-nummer MFCD00009557
InChI-nyckel LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC-namn N-oktyloktan-1-amin
LEDER CCCCCCCCNCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octylamine
Smältpunkt 14°C to 15°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7900g/mL, 0.79
Kokpunkt 297°C to 298°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)7]2NH
Brytningsindex 1.4412 to 1.4432
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 196
Formel vikt 241.46
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.