Läs mer
Di-n-octyldichlorosilane, 97%
Produktkod. 11379218
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379218 10 g 10g
11369218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042599.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18416-07-4 | C16H34Cl2Si | 325.433 g/mol
Di-n-oktyldiklorsilan används vid syntes av organiska solceller. Det används också inom medicinområdet, elektronisk industri och polymermaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18416-07-4
Molekylformel C16H34Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 325.433
MDL-nummer MFCD01074472
InChI-nyckel CVAGYCLEIYGJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyldichlorosilane, dichloro dioctyl silane, silane, dichlorodioctyl, dioctyldichlorosilane, dioctyldichlorsilan, dichlorodi-n-octylsilane, di-n-octyldichlorosilane 10g
PubChem CID 248429
IUPAC-namn diklor(dioktyl)silan
LEDER CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 145°C (0.2mmHg)
Kemiskt namn eller material Di-n-octyldichlorosilane
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
Linjär formel [CH3(CH2)7]2SiCl2
UN-nummer UN2987
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (8.8E-6g/L) at 25°C.
Formel vikt 325.44
Procent renhet 97%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.940 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.