Läs mer
Di-n-oktyldiklortin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368898
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368898 100 g 100g
11378898 5 g 5g
11358898 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041738.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3542-36-7 | C16H36Cl2Sn | 418.07 g/mol
Di-n-oktyldiklortennföreningar används som mellanprodukter vid framställning av andra tennorganiska kemikalier. Metatin och Acima. Dessa produkter används också som katalysatorer eller industriella mellanprodukter vid tillverkning av polyuretaner, silikonhartser, syntetiska smörjmedel och MS-polymertätningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3542-36-7
Molekylformel C16H36Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 418.07
MDL-nummer MFCD00018091
InChI-nyckel DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid
PubChem CID 77080
IUPAC-namn dichloro(dioctyl)stannane
LEDER Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octyldichlorotin
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kokpunkt 175°C (1 mmHg)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 416.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.