Läs mer
Di-n-oktyldiklorotin, 95 %
Produktkod. 11378898
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378898 5 g 5g
11358898 25 g 25g
11368898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041738.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 3542-36-7 | C16H36Cl2Sn | 418,07 g/mol
Di-n-oktyldiklortennföreningar används som mellanprodukter vid framställning av andra tennorganiska kemikalier. Metatin och Acima. Dessa produkter används också som katalysatorer eller industriella mellanprodukter vid tillverkning av polyuretaner, silikonhartser, syntetiska smörjmedel och MS-polymertätningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3542-36-7
Molekylformel C16H36Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 418.07
MDL-nummer MFCD00018091
InChI-nyckel DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid
PubChem CID 77080
IUPAC-namn diklor(dioktyl)stannan
LEDER Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octyldichlorotin
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Kokpunkt 175 °C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 416.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.